Documenti fondamentali
CH4244052303
ChemBridge Corporation
1,1',3',5'-tetramethyl-1H,1'H-3,4'-bipyrazole-5-carboxylic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 177.58
SKU del venditore: 4034923-250MG
CHF 177.58
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 177.58
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.26
Numero MDL:
SKU del venditore: 4034923-250MG
CHF 177.58
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,1',3',5'-tetramethyl-1H,1'H-3,4'-bipyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H14N4O2/c1-6-10(7(2)14(3)12-6)8-5-9(11(16)17)15(4)13-8/h5H,1-4H3,(H,16,17)
InChI
FKDWPYRTWAUSSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034923
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034923_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)