CH4238557102
ChemBridge Corporation
3,5-dimethyl-1-(2-methylbenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
Iupac Name
3,5-dimethyl-1-(2-methylbenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C13H17N3/c1-9-6-4-5-7-12(9)8-16-11(3)13(14)10(2)15-16/h4-7H,8,14H2,1-3H3
InChI
RIOFETMIRODWFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3005398
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3005398_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)