Documenti fondamentali
CH4238556601
ChemBridge Corporation
3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.04
Numero MDL:
Iupac Name
3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C6H6BrN3/c7-6-4-9-10(5-6)3-1-2-8/h4-5H,1,3H2
InChI
HXHGHKZQUZNBOG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002869
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002869_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)