Documenti fondamentali
CH4238556161
ChemBridge Corporation
4-acetyl-2-amino-5-methyl-3-furonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Numero MDL:
Iupac Name
4-acetyl-2-amino-5-methyl-3-furonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c1-4(11)7-5(2)12-8(10)6(7)3-9/h10H2,1-2H3
InChI
GQPUBWAPTSHCLQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002241
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002241_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)