Documenti fondamentali
CH4238556096
ChemBridge Corporation
(3-isobutylisoxazol-5-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.2
Numero MDL:
Iupac Name
(3-isobutyl-5-isoxazolyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-6(2)3-7-4-8(5-10)11-9-7/h4,6,10H,3,5H2,1-2H3
InChI
PFZOTJPIMHFDHO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002159
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002159_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)