Documenti fondamentali
CH4183975714
ChemBridge Corporation
N-(3-amino-4-fluorophenyl)methanesulfonamide
Scegli un formato
1 G
CHF 158.41
5 G
CHF 453.62
SKU del venditore: 4034294-1G
CHF 158.41
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 158.41
5 G
CHF 453.62
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.23
Numero MDL:
SKU del venditore: 4034294-1G
CHF 158.41
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
N-(3-amino-4-fluorophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H9FN2O2S/c1-13(11,12)10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,10H,9H2,1H3
InChI
VDHHFCYTUBBLSF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034294
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034294_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)