Documenti fondamentali
CH4183975644
ChemBridge Corporation
N-(4-amino-2-methoxyphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-(4-amino-2-methoxyphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O3S/c1-13-8-5-6(9)3-4-7(8)10-14(2,11)12/h3-5,10H,9H2,1-2H3
InChI
KZSJTNMFJVBKLO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4032952
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4032952_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)