Documenti fondamentali
CH4182077753
ChemBridge Corporation
(2,2-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)methylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.23
Numero MDL:
Iupac Name
N,2,2-trimethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-8(2)6-7(9-3)4-5-10-8/h7,9H,4-6H2,1-3H3
InChI
RQZSZVXPVMGSAB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6335021
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6335021_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)