CH4182077518
ChemBridge Corporation
2-chloro-N-isopropylpropanamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-isopropylpropanamide
Inchi Code
1S/C6H12ClNO/c1-4(2)8-6(9)5(3)7/h4-5H,1-3H3,(H,8,9)
InChI
NVIZBBOTWUFFLR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029320
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029320_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)