CH4182077177
ChemBridge Corporation
6-hydroxy-4-methyl-1-benzofuran-3(2H)-one
About This Item
Iupac Name
6-hydroxy-4-methyl-1-benzofuran-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C9H8O3/c1-5-2-6(10)3-8-9(5)7(11)4-12-8/h2-4,10-11H,1H3
InChI
GFJNHSHJFMHFBS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030217
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030217_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)