Documenti fondamentali
CH4182076440
ChemBridge Corporation
8-methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Scegli un formato
250 MG
CHF 177.58
1 G
CHF 256.81
SKU del venditore: 4026753-250MG
CHF 177.58
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 177.58
1 G
CHF 256.81
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.24
Numero MDL:
SKU del venditore: 4026753-250MG
CHF 177.58
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
8-methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c1-11-4-2-9(3-5-11)6-8(12)10-7-9/h2-7H2,1H3,(H,10,12)
InChI
VPRICBVWISBIQT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026753
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026753_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)