Documenti fondamentali
CH4182076331
ChemBridge Corporation
2-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.19
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-6-4-8-5-7(10(11)12)2-3-9(8)13-6/h2-3,5-6H,4H2,1H3,(H,11,12)
InChI
NXNQXQFRCVUXIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027432
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027432_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)