Documenti fondamentali
CH4182075941
ChemBridge Corporation
1-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.13
Numero MDL:
Iupac Name
1-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c1-4(9)5-6-3-7-8(5)2/h3H,1-2H3
InChI
ONQBPRJENODVPS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026611
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026611_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)