Documenti fondamentali
CH4182075626
ChemBridge Corporation
3-[(3-methylphenyl)amino]-3-oxopropanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.2
Numero MDL:
Iupac Name
3-oxo-3-(3-toluidino)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-7-3-2-4-8(5-7)11-9(12)6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI
VXGWLFVNSUWCNK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024703
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024703_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)