Documenti fondamentali
CH4182075624
ChemBridge Corporation
5-methoxy-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.2
Numero MDL:
Iupac Name
5-methoxy-2-(2-propynyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-3-6-14-11-5-4-10(13-2)7-9(11)8-12/h1,4-5,7-8H,6H2,2H3
InChI
MXTHNBAWXQTWJM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4022977
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4022977_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)