Documenti fondamentali
CH4102153691
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-phenylbutanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-phenylbutanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-2-9(11)10(13)12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI
LPYHYCASMUNJLQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071743
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071743_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)