Documenti fondamentali
CH4102153583
ChemBridge Corporation
2-chloro-N-(4-chloro-2-fluorophenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.05
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(4-chloro-2-fluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H6Cl2FNO/c9-4-8(13)12-7-2-1-5(10)3-6(7)11/h1-3H,4H2,(H,12,13)
InChI
XTYTUPVHQHMXCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7231633
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7231633_sds.pdf