Documenti fondamentali
CH4102153473
ChemBridge Corporation
1-(3-bromobenzoyl)piperidine
Scegli un formato
1 G
CHF 125.18
SKU del venditore: 7141888-1G
CHF 125.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 125.18
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.15
Numero MDL:
SKU del venditore: 7141888-1G
CHF 125.18
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-bromobenzoyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H14BrNO/c13-11-6-4-5-10(9-11)12(15)14-7-2-1-3-8-14/h4-6,9H,1-3,7-8H2
InChI
MFQIJRCKRUAHKF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7141888
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7141888_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)