Documenti fondamentali
CH4102153414
ChemBridge Corporation
2-chloro-N-(2-cyclopropylphenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.68
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-chloro-N-(2-cyclopropylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H12ClNO/c12-7-11(14)13-10-4-2-1-3-9(10)8-5-6-8/h1-4,8H,5-7H2,(H,13,14)
InChI
FIYNRKCOFRDEMX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7094977
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7094977_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)