Documenti fondamentali
CH4102153290
ChemBridge Corporation
N-(3-bromobenzyl)propanamide
Scegli un formato
1 G
CHF 158.41
SKU del venditore: 9070652-1G
CHF 158.41
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 158.41
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.12
Numero MDL:
SKU del venditore: 9070652-1G
CHF 158.41
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3-bromobenzyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-2-10(13)12-7-8-4-3-5-9(11)6-8/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,13)
InChI
LORDZAOXOHCULV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070652
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070652_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)