Documenti fondamentali
CH4102153212
ChemBridge Corporation
(2-methoxy-5-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-ylphenyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.25
Numero MDL:
Iupac Name
2-methoxy-5-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-ylphenylamine
Inchi Code
1S/C13H11N3O2/c1-17-10-5-4-8(7-9(10)14)13-16-12-11(18-13)3-2-6-15-12/h2-7H,14H2,1H3
InChI
BQYWCWWCDXAMOP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070459
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070459_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)