Documenti fondamentali
CH4102153074
ChemBridge Corporation
5-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-2-furoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.26
Numero MDL:
Iupac Name
5-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C11H16N2O3/c1-12-4-6-13(7-5-12)8-9-2-3-10(16-9)11(14)15/h2-3H,4-8H2,1H3,(H,14,15)
InChI
LGBIOVXCMFIYMZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7993944
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7993944_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)