Documenti fondamentali
CH4102153045
ChemBridge Corporation
5-[(4-chlorophenyl)thio]-2-furaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.69
Numero MDL:
Iupac Name
5-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C11H7ClO2S/c12-8-1-4-10(5-2-8)15-11-6-3-9(7-13)14-11/h1-7H
InChI
HVUPEZXYRPDLNI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6625635
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6625635_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)