Documenti fondamentali
CH4102152853
ChemBridge Corporation
2-{[2-(2-pyridinyl)ethyl]thio}ethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.27
Numero MDL:
Iupac Name
2-{[2-(2-pyridinyl)ethyl]sulfanyl}ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NOS/c11-6-8-12-7-4-9-3-1-2-5-10-9/h1-3,5,11H,4,6-8H2
InChI
VMAUVSVPIBKMGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070504
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070504_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)