Documenti fondamentali
CH4102152811
ChemBridge Corporation
4-bromo-3-formylphenyl acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.06
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-formylphenyl acetate
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-6(12)13-8-2-3-9(10)7(4-8)5-11/h2-5H,1H3
InChI
KVGIUGCXIJKTGO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7616930
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7616930_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)