Documenti fondamentali
CH4102152630
ChemBridge Corporation
N-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl-2-chloroacetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.67
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C9H14ClNO/c10-5-9(12)11-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h6-8H,1-5H2,(H,11,12)
InChI
ANWMKVWXYLYWNJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6412986
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6412986_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)