CH4102152324
ChemBridge Corporation
(3-aminophenyl)(3,4-dimethylphenyl)methanone
Scegli un formato
SKU del venditore: 5233558-5G
CHF 1’100.29
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 5233558-5G
CHF 1’100.29
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
(3-aminophenyl)(3,4-dimethylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H15NO/c1-10-6-7-13(8-11(10)2)15(17)12-4-3-5-14(16)9-12/h3-9H,16H2,1-2H3
InChI
OLVMPYGFMSAMBB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5233558_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)