CH4102152041
ChemBridge Corporation
1-[(4-methoxyphenyl)amino]cyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-(4-methoxyanilino)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-18-12-7-5-11(6-8-12)15-14(13(16)17)9-3-2-4-10-14/h5-8,15H,2-4,9-10H2,1H3,(H,16,17)
InChI
NZMAVUAAODMKSH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4140269_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)