Documenti fondamentali
CH4102151483
ChemBridge Corporation
4-oxo-4-(1,3,4-thiadiazol-2-ylamino)butanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.21
Numero MDL:
Iupac Name
4-oxo-4-(1,3,4-thiadiazol-2-ylamino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C6H7N3O3S/c10-4(1-2-5(11)12)8-6-9-7-3-13-6/h3H,1-2H2,(H,11,12)(H,8,9,10)
InChI
JYLCXMIWSXYXNE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4022677
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4022677_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)