Documenti fondamentali
CH4102151480
ChemBridge Corporation
3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.21
Numero MDL:
Iupac Name
3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c1-7-6-8(2)10(9-7)4-3-5-11/h6,11H,3-5H2,1-2H3
InChI
FYNNXYRPYQSECD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4012901
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4012901_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)