Documenti fondamentali
CH4102151432
ChemBridge Corporation
4-[(4-methylphenoxy)methyl]benzoic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 149.46
1 G
CHF 198.02
5 G
CHF 610.82
SKU del venditore: 4022349-250MG
CHF 149.46
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 149.46
1 G
CHF 198.02
5 G
CHF 610.82
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.27
Numero MDL:
SKU del venditore: 4022349-250MG
CHF 149.46
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(4-methylphenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-11-2-8-14(9-3-11)18-10-12-4-6-13(7-5-12)15(16)17/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
InChI
YYFXDSVQJCNVML-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4022349
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4022349_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)