Documenti fondamentali
CH4102151053
ChemBridge Corporation
4-[(4-fluorophenyl)thio]butan-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.26
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H11FOS/c1-8(12)6-7-13-10-4-2-9(11)3-5-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI
OBEQFWIFNCWDBF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4011074
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4011074_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)