Documenti fondamentali
CH4102150911
ChemBridge Corporation
1-(pyridin-4-ylmethyl)piperidin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.28
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-pyridinylmethyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C11H17N3/c12-11-3-7-14(8-4-11)9-10-1-5-13-6-2-10/h1-2,5-6,11H,3-4,7-9,12H2
InChI
XFBCPLXWYFVCTB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4013595
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4013595_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)