Documenti fondamentali
CH4102150866
ChemBridge Corporation
1-cyclopentyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-cyclopentyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-7-6-9(10)12(11-7)8-4-2-3-5-8/h6,8H,2-5,10H2,1H3
InChI
MNOPOOFSVGTODG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4013078
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4013078_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)