Documenti fondamentali
CH4102150845
ChemBridge Corporation
1-(5-amino-1H-tetrazol-1-yl)acetone
Scegli un formato
1 G
CHF 91.95
SKU del venditore: 4021703-1G
CHF 91.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 91.95
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.13
Numero MDL:
SKU del venditore: 4021703-1G
CHF 91.95
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-amino-1H-tetraazol-1-yl)acetone
Inchi Code
1S/C4H7N5O/c1-3(10)2-9-4(5)6-7-8-9/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
InChI
QVEHLATVHQUESH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4021703
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4021703_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)