Documenti fondamentali
CH4102150747
ChemBridge Corporation
1-phenylpyrrolidin-3-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.2
Numero MDL:
Iupac Name
1-phenyl-3-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H11NO/c12-10-6-7-11(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI
GTZAZJLKSXIJOF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4015909
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015909_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)