CH4102149858
ChemBridge Corporation
1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-3-9-6(2)7(5-10)4-8-9/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI
BVTRLDWWMDFELV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4001943_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)