Documenti fondamentali
CH4102149517
ChemBridge Corporation
1-[4-(chloromethyl)-2-thienyl]ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.65
Numero MDL:
Iupac Name
1-[4-(chloromethyl)-2-thienyl]ethanone
Inchi Code
1S/C7H7ClOS/c1-5(9)7-2-6(3-8)4-10-7/h2,4H,3H2,1H3
InChI
NCDGDGCGEPGKBS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C
Purity
90%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003189
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003189_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)