CH4102149419
ChemBridge Corporation
6-amino-4,7-dimethyl-2H-chromen-2-one
Scegli un formato
SKU del venditore: 4002622-1G
CHF 91.95
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 4002622-1G
CHF 91.95
Iupac Name
6-amino-4,7-dimethyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-6-4-11(13)14-10-3-7(2)9(12)5-8(6)10/h3-5H,12H2,1-2H3
InChI
LVQSDRMNBNQREC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002622_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)