Documenti fondamentali
CH4101217704
ChemBridge Corporation
5-amino-2-(4-methyl-1-piperidinyl)benzoic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 158.41
5 G
CHF 453.62
SKU del venditore: 7643591-1G
CHF 158.41
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 158.41
5 G
CHF 453.62
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.3
Numero MDL:
SKU del venditore: 7643591-1G
CHF 158.41
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-2-(4-methyl-1-piperidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H18N2O2/c1-9-4-6-15(7-5-9)12-3-2-10(14)8-11(12)13(16)17/h2-3,8-9H,4-7,14H2,1H3,(H,16,17)
InChI
WLIBXILRXKJRAY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7643591
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7643591_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)