CH4072932892
ChemBridge Corporation
4-[(propylamino)sulfonyl]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-[(propylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-2-7-11-16(14,15)9-5-3-8(4-6-9)10(12)13/h3-6,11H,2,7H2,1H3,(H,12,13)
InChI
WEXMBOAZBOVQSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9036130
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9036130_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)