Documenti fondamentali
CH4026586548
ChemBridge Corporation
4-chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 198.02
SKU del venditore: 6538390-1G
CHF 198.02
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 198.02
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.64
Numero MDL:
SKU del venditore: 6538390-1G
CHF 198.02
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c12-9-4-3-8(11(14)15)7-10(9)13-5-1-2-6-13/h1-7H,(H,14,15)
InChI
RKHQUTCHCRFSRB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6538390
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6538390_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)