CH4026586428
ChemBridge Corporation
1-ethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Iupac Name
1-ethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c1-2-9-4-3-7(6-9)5-8(9)10/h7H,2-6H2,1H3
InChI
VNBUGZMWZGUKGH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5100844
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5100844_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)