CH4026586318
ChemBridge Corporation
(5E)-2-mercapto-5-(2-methoxybenzylidene)-1,3-thiazol-4(5H)-one
About This Item
Iupac Name
(5E)-5-(2-methoxybenzylidene)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one
Inchi Code
1S/C11H9NO2S2/c1-14-8-5-3-2-4-7(8)6-9-10(13)12-11(15)16-9/h2-6H,1H3,(H,12,13,15)/b9-6+
InChI
WMOIFFNCPPXJMB-RMKNXTFCSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3018324_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)