CH4026586153
ChemBridge Corporation
5-isopropyl-4-propyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Scegli un formato
SKU del venditore: 3015698-1G
CHF 256.81
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 3015698-1G
CHF 256.81
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-isopropyl-4-propyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C8H15N3S/c1-4-5-11-7(6(2)3)9-10-8(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,10,12)
InChI
AYYGMEIWTNMKBY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015698_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)