Documenti fondamentali
CH4026586113
ChemBridge Corporation
2-(1,3-benzodioxol-5-yloxy)acetohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.19
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1,3-benzodioxol-5-yloxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H10N2O4/c10-11-9(12)4-13-6-1-2-7-8(3-6)15-5-14-7/h1-3H,4-5,10H2,(H,11,12)
InChI
NRQLPJMIINRJGJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015210
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015210_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)