CH4026586093
ChemBridge Corporation
3-[(2-fluorobenzyl)oxy]-4-methoxybenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-[(2-fluorobenzyl)oxy]-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H13FO3/c1-18-14-7-6-11(9-17)8-15(14)19-10-12-4-2-3-5-13(12)16/h2-9H,10H2,1H3
InChI
GUHOCVVHXDHJKL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014187_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)