Documenti fondamentali
CH4026586053
ChemBridge Corporation
2-methyl-2-(4-nitrophenoxy)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-methyl-2-(4-nitrophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO5/c1-10(2,9(12)13)16-8-5-3-7(4-6-8)11(14)15/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
ZGQMZVWPCVHENS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013937
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013937_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)