Documenti fondamentali
CH4026585991
ChemBridge Corporation
8-chloro-2-(2-methylphenyl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.74
Numero MDL:
Iupac Name
8-chloro-2-(2-methylphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H12ClNO2/c1-10-5-2-3-6-11(10)15-9-13(17(20)21)12-7-4-8-14(18)16(12)19-15/h2-9H,1H3,(H,20,21)
InChI
CWPFJURJTLDVFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013660
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013660_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)