Documenti fondamentali
CH4026585977
ChemBridge Corporation
6-chloro-2-pyridin-3-ylquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.7
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro-2-(3-pyridinyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H9ClN2O2/c16-10-3-4-13-11(6-10)12(15(19)20)7-14(18-13)9-2-1-5-17-8-9/h1-8H,(H,19,20)
InChI
JUPGJLOVMZDPEO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013503
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013503_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)